terc-Butilbenceno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
107870010 107875000 107870025
ACRO107870010EA 104 EUR
ACRO107870010 ACRO107875000 ACRO107870025
terc-Butilbenceno 99%
terc-Butilbenceno
Formula: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Pto. Ebullición: 169 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008816
Núm. CAS: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01550
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.5 %
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.005 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Chlorinated cmpds (as Cl) ≤0.003 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Impurity (Acrolein and glucose) Passes test
Fatty acid esters ≤0.05 % (as Butyric acid)
Neutrality Passes test