terc-Butilbenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12378.AK
A12378.AU
A12378.AKEA
36
EUR
A12378.AK
A12378.AU
terc-Butilbenceno ≥99%
terc-Butilbenceno
Purity: 99%
CAS No.: 98-06-6
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4920
Odour: Characteristic
Melting Point: -58°
Boiling Point: 168-169°
Beilstein Reference: 1421537
Merck Reference: 14,1551
UN No.: 2709
MDL No.: MFCD00008816
Formula:
C₁₀H₁₄ Pto. Ebullición: 168…169 °C Pto. de fusión: –58 °C Densidad: 0,867 Pto. de inflamación: 34 °C (93 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008816 Núm. CAS: 98-06-6 EINECS: 202-632-4 UN: 2709 ADR: 3,III Índice Merck: 14,1551 |