Cumeno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isopropilbenceno, 2-Fenilpropano
110630010 110630025
ACRO110630010EA 45 EUR
ACRO110630010 ACRO110630025
Cumeno 98%
Cumeno
Formula: C₉H₁₂
MW: 120.19 g/mol
Pto. Ebullición: 151
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 0.862 g/cm³
Pto. de inflamación: 31
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008881
Núm. CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,02644
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %