Cumeno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
181010010 181010025
ACRO181010010EA 45.5 EUR
ACRO181010010 ACRO181010025
Cumeno 99%
Cumeno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 151 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 0,862 g/cm³
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008881
Núm. CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,02644
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %