Cumeno 99.9%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
329730050 329735000 329730025
ACRO329730050EA 23.6 EUR
ACRO329730050 ACRO329735000 ACRO329730025
Cumeno 99.9%, extra puro
Cumeno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 152…154 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 0,862 g/cm³
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008881
Núm. CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,02644
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.861 to 0.863 kg/l
GC ≥99.85 %
Bromine number ≤0.1 g/100 ml