Butilbenceno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
107850500 107852500 107850010
ACRO107850500EA 62.5 EUR
ACRO107850500 ACRO107852500 ACRO107850010
Butilbenceno 99+%
Butilbenceno
Formula: C₁₀H₁₄
Pto. Ebullición: 183 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –88 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009463
Núm. CAS: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,01548
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Methanol ≤0.5 % (GC)