Butilbenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
n-Butylbenzene
A10910.0B
A10910.18
A10910.30
A10910.0BEA
482
EUR
A10910.0B
A10910.18
A10910.30
Butilbenceno ≥99%
Butilbenceno
Purity: 99%
CAS No.: 104-51-8
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Aromatic
Melting Point: -88°
Boiling Point: 181-183°
Beilstein Reference: 1903395
Merck Reference: 14,1549
UN No.: 2709
MDL No.: MFCD00009463
Formula:
C₁₀H₁₄ MW: 134,22 g/mol Pto. Ebullición: 181…183 °C Pto. de fusión: –88 °C Densidad: 0,860 Pto. de inflamación: 59 °C (138 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009463 Núm. CAS: 104-51-8 EINECS: 203-209-7 UN: 2709 ADR: 3,III Índice Merck: 14,1549 |