Dodecilbenceno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
151020100 151020500 151022500
ACRO151020100EA 64.6 EUR
ACRO151020100 ACRO151020500 ACRO151022500
Dodecilbenceno 97%
Dodecilbenceno
Formula: C₁₈H₃₀
Pto. Ebullición: 288…300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 0,85 g/cm³
Pto. de inflamación: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008974
Núm. CAS: 123-01-3
EINECS: 204-591-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %