Dodecilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
B21362.06
B21362.14
B21362.22
B21362.06EA
44.6
EUR
B21362.06
B21362.14
B21362.22
Dodecilbenceno ≥97%
Dodecilbenceno
Purity: 97%
CAS No.: 123-01-3
Molecular Formula: C18H30
Formula Weight: 246.44
Flash Point: 124°(255°F)
Refractive Index: 1.4820
Melting Point: -7°
Boiling Point: 331°
Beilstein Reference: 1909107
MDL No.: MFCD00008974
Formula:
C₁₈H₃₀ MW: 246,44 g/mol Pto. Ebullición: 331 °C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 0,856 Pto. de inflamación: 124 °C (255 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008974 Núm. CAS: 123-01-3 EINECS: 204-591-8 |