Etilbenceno 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phenylethane
L05908.AE
L05908.AP
L05908.0F
L05908.AEEA
28.2
EUR
L05908.AE
L05908.AP
L05908.0F
Etilbenceno 99
Etilbenceno
Purity: 99%
CAS No.: 100-41-4
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 135-136°
Beilstein Reference: 1901871
Merck Reference: 14,3765
UN No.: 1175
MDL No.: MFCD00011647
Formula:
C₈H₁₀ MW: 106.17 g/mol Pto. Ebullición: 135…136 °C Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 0.867 Pto. de inflamación: 15 °C (59 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011647 Núm. CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 UN: 1175 ADR: 3 II Índice Merck: 13,03801 |