Caja de almacenamiento para tubos de muestra
Proveedor: Simport Scientific
T514-2100B T514-581Y T514-225B T514-225G T514-225P T514-225Y T514-2100G T514-2100P T514-2100Y T514-281B T514-281G T514-281P T514-281Y T514-581B T514-581G T514-581P
SIMPT514-2100BEA 180 EUR
SIMPT514-2100B SIMPT514-581Y SIMPT514-225B SIMPT514-225G SIMPT514-225P SIMPT514-225Y SIMPT514-2100G SIMPT514-2100P SIMPT514-2100Y SIMPT514-281B SIMPT514-281G SIMPT514-281P SIMPT514-281Y SIMPT514-581B SIMPT514-581G SIMPT514-581P
Caja de almacenamiento para tubos de muestra
Cajas Cajas para tubos
Tapa y base de poliestireno.
  • Resistente
  • Apilable
  • Gran variedad de cajas de almacenamiento económicas
Se imprimen con una serie de casillas numeradas y la superficie acepta la escritura con rotuladores facilitando el control del inventario.
Estas cajas de almacenamiento están diseñadas con una tapa transparente que permite al usuario ver el contenido de la caja y que está fijada con llave a la base para evitar desajustes.