Etilbenceno, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
03079-10ML
03079-5ML
03079-10MLEA
205
EUR
03079-10ML
03079-5ML
Etilbenceno, Supelco®
Etilbenceno
Formula:
C₈H₁₀ Pto. Ebullición: 136,2 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 15 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011647 Núm. CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 UN: 1175 ADR: 3,II Índice Merck: 13,03801 |