Tolueno ≥99.7% para espectrofotometría
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
19376.K2
19376.M1
19376.K2EA
57.7
EUR
19376.K2
19376.M1
Tolueno ≥99.7% para espectrofotometría
Tolueno
Purity: 99.7+%
CAS No.: 108-88-3
Molecular Formula: C6H5CH3
Formula Weight: 92.14
Flash Point: 4°(40°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.867
Refractive Index: 1.4967
Appearance: Colourless
Odour: Aromatic
Melting Point: -93°
Boiling Point: 111°
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
UN No.: 1294
MDL No.: MFCD00008512
Formula:
C₆H₅CH₃ Pto. Ebullición: 111 °C Pto. de fusión: –93 °C Densidad: 0,867 Pto. de inflamación: 4 °C (40 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008512 Núm. CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II IR: 05-2114615130-69 Índice Merck: 14,9529 |