Tolueno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
L10967.AU
L10967.0F
L10967.AUEA
32
EUR
L10967.AU
L10967.0F
Tolueno ≥99%
Tolueno
Purity: 99%
CAS No.: 108-88-3
Molecular Formula: C7H8
Formula Weight: 92.14
Flash Point: 4°(40°F)
Refractive Index: 1.4967
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -93°
Boiling Point: 111°
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
UN No.: 1294
MDL No.: MFCD00008512
Formula:
C₆H₅CH₃ Pto. Ebullición: 111 °C Pto. de fusión: ∼–93 °C Densidad: 0,867 Pto. de inflamación: 4 °C (40 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008512 Núm. CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II IR: 05-2114615130-69 Índice Merck: 14,9529 |