Llave de paso, de una vía, Reducción 1: 5, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286455404 286455601 286456006 286456409 286457002 286457208
SCOT286455404EA 809 EUR
SCOT286455404 SCOT286455601 SCOT286456006 SCOT286456409 SCOT286457002 SCOT286457208
Llave de paso, de una vía, Reducción 1: 5, DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, pulido, sin llave.
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
  • Para llaves de PTFE
Agujero recto.