Llave de paso, unidireccional, Reducción 1: 5, con llave de PTFE, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286453009 286453806 286453206 286453403 286454005 286454202
SCOT286453009EA 1180 EUR
SCOT286453009 SCOT286453806 SCOT286453206 SCOT286453403 SCOT286454005 SCOT286454202
Llave de paso, unidireccional, Reducción 1: 5, con llave de PTFE, DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con llave de PTFE.
  • Teclas NS reemplazables
  • Dispositivo de retención de rosca
Agujero recto.