Llave de paso, dos vías, doble orificio oblicuo DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286424208 286425007 286425607 286426003 286422807
SCOT286424208EA 573 EUR
SCOT286424208 SCOT286425007 SCOT286425607 SCOT286426003 SCOT286422807
Llave de paso, dos vías, doble orificio oblicuo DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con llave de vidrio o PTFE.
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
Dos orificios oblicuos.