Llave de paso, dos vías, doble orificio oblicuo, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286423006 286425204
SCOT286423006EA 244 EUR
SCOT286423006 SCOT286425204
Llave de paso, dos vías, doble orificio oblicuo, DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, conectado a tierra, sin llave.
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.