Llave de paso, de una vía, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286442003 286442809 286443008 286443805 286444201 286444407 286446005 286446605 286446802 286447001 286445403
SCOT286442003EA 111 EUR
SCOT286442003 SCOT286442809 SCOT286443008 SCOT286443805 SCOT286444201 SCOT286444407 SCOT286446005 SCOT286446605 SCOT286446802 SCOT286447001 SCOT286445403
Llave de paso, de una vía, DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, conectado a tierra, sin llave.
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
Agujero recto.