Protectores faciales, Supervizor™
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1002295 1002297 1002309 1002302 1002304 1002305 1002310 1002312 1002329 1002330 1004583 1004584 1004587 1002308
DALL1002295EA 12.1 EUR
DALL1002295 111-0727 DALL1002309 111-0549 DALL1002304 DALL1002305 DALL1002310 111-0728 DALL1002329 DALL1002330 DALL1004583 DALL1004584 DALL1004587 DALL1002308
Protectores faciales, Supervizor™
Protectores faciales
Gama de protectores faciales robustos y resistentes, montados en el casco, compatibles con la protección auditiva. Los productos ofrecen protección contra la abrasión, los riesgos químicos, los gases, los vapores y los impactos, por lo que son ideales para aplicaciones químicas o forestales.
  • Los métodos de fijación segura de la visera permiten una fácil sustitución de la misma y la máxima protección, permitiendo un movimiento completo de la cabeza sin restricciones
  • Los artículos son compatibles con una amplia gama de diseños de cascos y orejeras montadas en el casco (incluidas las orejeras de comunicación Bilsom)
  • El protector de cejas con banda de cabeza con trinquete proporciona seguridad y comodidad adicionales
  • Hay disponibles espinilleras opcionales
Triacetate visors proporcionan protección contra la penetración de metales fundidos y no de sólidos. Son resistentes a los productos químicos y a los arañazos. El triacetato también protege contra el calor y las salpicaduras de líquidos.
Polycarbonate visors ofrecen una gran resistencia a los impactos fuertes. SV9PCH es una lente transparente resistente a la abrasión que ofrece resistencia al cambio de superficie (antivaho). El SV9PGFH proporciona protección contra sólidos calientes, salpicaduras de líquidos y fuentes de calor radiante, por lo que es ideal para su uso en entornos de alto calor y alta radiación infrarroja, como acerías e instalaciones de procesamiento de metales.
Acetate visors ofrecen protección contra líquidos, salpicaduras y arañazos. Las lentes de acetato sombreadas proporcionan protección al soldar (uso según EN 169:1992).
Información para pedidos: Las viseras se suministran sin sistema de fijación, que debe pedirse por separado.