Conectores rectos, boquillas cilíndricass, LaboPlast®
Proveedor: BURKLE
8701-0008 8701-0004 8701-0006 8701-0010 8701-0012 8701-0014 8710-0012 8710-0004 8710-0006 8710-0008 8710-0010 8710-0014
229-7434EA 7.6 EUR
229-7434 229-0245 229-0246 229-0247 229-0248 229-0249 229-0223 229-0218 229-0219 229-0220 229-0221 229-0224
Conectores rectos, boquillas cilíndricass, LaboPlast®
Racores y conectores
Boquillas cilíndricas rectas para diferentes tamaños de manguera. PP o PVDF, translúcido.
  • PP, resistente a temperaturas máx. de +135 °C
  • PVDF, resistente a temperaturas máx. de +160 °C, resistente a productos químicos
  • Esterilizable
PVDF connectors with food industry approval, autoclavable and UV-resistant.