Tolueno ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
8077.2500EA 120.97 EUR
8077.2500 8077.1000 8077.9025 8077.5000 8077.9200
Tolueno ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Tolueno
Formula: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Pto. Ebullición: 110.6
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
IR: 05-2114615130-69
Índice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.5 %
Benzene max. 0.1 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Sulfur Compounds (as S) max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.03 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1