Tolueno ≥99.7% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Acondicionado en nitrógeno
9351.1000EA 120.95 EUR
9351.1000 9351.5000
Tolueno ≥99.7% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometría, J.T.Baker®
Tolueno
Formula: C₆H₅CH₃
Pto. Ebullición: 110,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
IR: 05-2114615130-69
Índice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥ 99.7 %
Assay (by GC, corrected for water) ≥ 99.7 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm ≤ 0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 288 nm ≤ 0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤ 285
Residue after Evaporation ≤ 3.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤ 0.02 %