Tolueno
Proveedor: EHRENSTORFER
Peligro
Sinónimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
C17594000 C17594000-5ML
EHERC17594000EA 52.3 EUR
EHERC17594000 EHERC17594000-5ML
Tolueno
Tolueno
Formula: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Pto. Ebullición: 110.6
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
IR: 05-2114615130-69
Índice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM