Tolueno 99,7 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ pesticide residue analysis acc. to FDA, Riedel-de Haën™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
34494-45L 34494-7L 34494-1L 34494-2.5L 34494-4X2.5L
34494-45LEA 2400 EUR
34494-45L 34494-7L 34494-1L 34494-2.5L 34494-4X2.5L
Tolueno 99,7 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ pesticide residue analysis acc. to FDA, Riedel-de Haën™
Tolueno
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formula: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Pto. Ebullición: 110.6 °C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7.1 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
IR: 05-2114615130-69
Índice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Refractive Index n20/D 1.496 (lit.)
Explosion Limit 7 %
Autoignition Temperature 997 °F
Vapor Pressure 26 mmHg ( 25 °C)