Llave de paso, de tres vías, en forma de T, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286416405 286419805 286417804 286418406
SCOT286416405EA 180 EUR
SCOT286416405 SCOT286419805 SCOT286417804 SCOT286418406
Llave de paso, de tres vías, en forma de T, DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con vidrio sólido SBW o llave de PTFE.
  • Teclas NS reemplazables con orificio en T
  • Dispositivo de retención de rosca