Llave de paso para bureta, recta, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286408002 286408208
SCOT286408002EA 991 EUR
SCOT286408002 SCOT286408208
Llave de paso para bureta, recta, DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con llave de vidrio o PTFE.
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
Para manipulación de vidrio.