Llaves de paso para buretas, anguladas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286409204 286409607
SCOT286409204EA 1230 EUR
SCOT286409204 SCOT286409607
Llaves de paso para buretas, anguladas, DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, con llave de vidrio.
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
  • Dispositivo de retención de rosca