Llave de paso para la separación de embudos, tipo Gilson, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286432208 286432405 286432602 286432808 286433007
SCOT286432208EA 697 EUR
SCOT286432208 SCOT286432405 SCOT286432602 SCOT286432808 SCOT286433007
Llave de paso para la separación de embudos, tipo Gilson, DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente, con caño corto, con llave de vidrio o PTFE.
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
Para manipulación del vidrio.