Tolueno, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08327.1000 1.08327.4000 1.08327.2500
1.08327.1000EA 95.4 EUR
1.08327.1000 1.08327.4000 1.08327.2500
Tolueno, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
Tolueno
Formula: C₆H₅CH₃
Pto. Ebullición: 110,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
IR: 05-2114615130-69
Índice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.52 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 110.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 29 hPa (20 °C)
Flash Point 4 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 535 °C
Viscosity kinematic 0.7 mm2/s (20 °C)
Synonyms Toluol, Methylbenzene
Hill Formula C7H8
Chemical Formula C6H5CH3