Tolueno 99,0, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
28675.294EA 35 EUR
28675.294 28675.328 28675.465 28675.556 28675.950
Tolueno 99,0, GPR RECTAPUR®
Tolueno
Formula: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Pto. Ebullición: 110.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
IR: 01-2119471310-51
Índice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Boiling point 109 - 112 °C
Density (20/4) 0.865 - 0.868
Benzene Max. 0.02 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 0.1 %