Tolueno ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
28701.364EA 57.8 EUR
28701.364 28701.466 28701.550 28701.950
Tolueno ≥98%, TECHNICAL
Tolueno
Formula: C₆H₅CH₃
Pto. Ebullición: 110,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008512
Núm. CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
IR: 01-2119471310-51
Índice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM