Tolueno ≥99.7%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83664.320EA
124
EUR
83664.320
83664.400
Tolueno ≥99.7%, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Tolueno
Formula:
C₆H₅CH₃ Pto. Ebullición: 110,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008512 Núm. CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II IR: 01-2119471310-51 Índice Merck: 13,09607 |
|
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) | Min. 99,7 % |
Residuo de evaporación | Max. 5 ppm |
Agua | Max. 0,03 % |
Lindane (GC/ECD) ≤ 5 ng/l | Passes test |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |