Tolueno, anhidro (max. 0,0020% H2O) ≥99.8%
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83680.230EA
49.1
EUR
83680.230
83680.290
Tolueno, anhidro (max. 0,0020% H2O) ≥99.8%
Tolueno
Botella con tapón de septum con 6 posiciones de punción
Formula:
C₆H₅CH₃ Pto. Ebullición: 110,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –95 °C Densidad: 0,867 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008512 Núm. CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II IR: 01-2119471310-51 Índice Merck: 13,09607 |
|
Resultados test especificaciones
Pureza (calculado en forma anhidra) | Min. 99,8 % |
Acidez | Max. 0,0005 meq/g |
Residuo por evaporación | Max. 0,0005 % |
Agua (K.F.) | Max. 0,0020 % |