Pentilbenceno 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Phenylpentane, Amylbenzene
A15734.06
A15734.14
A15734.22
A15734.06EA
32.3
EUR
A15734.06
A15734.14
A15734.22
Pentilbenceno 96%
Pentylbenzene
Purity: 96%
CAS No.: 538-68-1
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: -75°
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 1904359
Merck Reference: 14,600
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009502
Formula:
C₁₁H₁₆ MW: 148,25 g/mol Pto. Ebullición: 204…205 °C Pto. de fusión: –75 °C Densidad: 0,863 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009502 Núm. CAS: 538-68-1 EINECS: 208-701-5 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 14,600 |