Propilbenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
418430250 418431000 418435000
ACRO418430250EA 29.3 EUR
ACRO418430250 ACRO418431000 ACRO418435000
Propilbenceno 98%
Propilbenceno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 159 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009377
Núm. CAS: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,08029
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)