Propilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B21468.22
B21468.36
B21468.22EA
45.7
EUR
B21468.22
B21468.36
Propilbenceno ≥98%
Propilbenceno
Purity: 98%
CAS No.: 103-65-1
Molecular Formula: C9H12
Formula Weight: 120.20
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4910
Melting Point: -100°
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 1903006
Merck Reference: 14,7844
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009377
Formula:
C₉H₁₂ Pto. Ebullición: 159…160 °C Pto. de fusión: –100 °C Densidad: 0,862 Pto. de inflamación: 47 °C (116 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009377 Núm. CAS: 103-65-1 EINECS: 203-132-9 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,7844 |