Propilbenceno, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
82118-10ML 82118-5ML
82118-10MLEA 164 EUR
82118-10ML 82118-5ML
Propilbenceno, Supelco®
Propilbenceno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 159 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –99 °C
Densidad: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009377
Núm. CAS: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,08029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ddcc46e456613b0b0417e84289f17ae683889d&vid=299912d529669903728d8645724c7f1a0c956315&prid=web&clid=SAPDAM