meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04956.06
L04956.14
L04956.06EA
26.3
EUR
L04956.06
L04956.14
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97%
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Purity: 97%
CAS No.: 13440-24-9
Molecular Formula: C14H12Br2
Formula Weight: 340.07
Melting Point: ca 241° dec.
Beilstein Reference: 2050820
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000137
Formula:
C₁₄H₁₂Br₂ Pto. de fusión: ∼ 241 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000137 Núm. CAS: 13440-24-9 EINECS: 227-324-7 ADR: 8,III |