Bromo(difenil)metano 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
373461000 373465000
ACRO373461000EA 81.7 EUR
ACRO373461000 ACRO373465000
Bromo(difenil)metano 90%
Bromo(difenil)metano
Formula: (C₆H₅)₂CHBr
Pto. Ebullición: 184 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 33…42 °C
Densidad: 1,491 g/cm³ (13 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000134
Núm. CAS: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN: 1770
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Low melting crystalline mass or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 42 °C
GC ≥88 %