Bromo(difenil)metano ≥90%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bromodiphenylmethane, α-Phenylbenzyl bromide, Benzhydryl bromide
L02211.14 L02211.22 L02211.36
L02211.14EA 36.8 EUR
L02211.14 L02211.22 L02211.36
Bromo(difenil)metano ≥90%
Bromo(difenil)metano
Purity: 90+% CAS No.: 776-74-9 Molecular Formula: C13H11Br Formula Weight: 247.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 183-185°/20mm Beilstein Reference: 638544 UN No.: 1770 MDL No.: MFCD00000134
Formula: (C₆H₅)₂CHBr
MW: 247,13 g/mol
Pto. Ebullición: 183…185 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 36…41 °C
Densidad: 1,491 g/cm³ (13 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000134
Núm. CAS: 776-74-9
EINECS: 212-279-8
UN: 1770
ADR: 8,II