1,3-Difenilacetona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
117170250 117171000 117175000
ACRO117170250EA 61.8 EUR
ACRO117170250 ACRO117171000 ACRO117175000
1,3-Difenilacetona 99%
1,3-Difenilacetona
Formula: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Pto. Ebullición: 330 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 30…34 °C
Densidad: 1,04 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004795
Núm. CAS: 102-04-5
EINECS: 203-000-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) Passes test (limit about 0.002%)
Phosphorous compounds (as PO4) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.01 %