1,3-Difenilacetona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
L02830.22 L02830.14 L02830.PG
L02830.22EA 187 EUR
L02830.22 L02830.14 L02830.PG
1,3-Difenilacetona ≥98%
1,3-Difenilacetona
Purity: 98+% CAS No.: 102-04-5 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-36° Boiling Point: 330° Beilstein Reference: 974767 MDL No.: MFCD00004795
Formula: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
MW: 210,28 g/mol
Pto. Ebullición: 330 °C
Pto. de fusión: 32…36 °C
Densidad: 1,04
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004795
Núm. CAS: 102-04-5
EINECS: 203-000-0