Espacios en blanco para separar y colocar embudos, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
210142404 210143606 210144405 210145401
SCOT210142404EA 154 EUR
SCOT210142404 SCOT210143606 SCOT210144405 SCOT210145401
Espacios en blanco para separar y colocar embudos, DURAN®
Embudos Embudos de goteo
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • cilíndrico con tapón para ISO 4800.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Para manipuladores de vidrio.