Cloro(trifenil)metano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Clorotrifenilmetano
140401000 140405000 140400025
ACRO140401000EA 63 EUR
ACRO140401000 ACRO140405000 ACRO140400025
Cloro(trifenil)metano 98%
Cloro(trifenil)metano
Formula: C₁₉H₁₅Cl
Pto. Ebullición: 230…235 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 110…113 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000813
Núm. CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
HPLC ≥97.5 %