Cloro(trifenil)metano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Clorotrifenilmetano
A11799.14
A11799.22
A11799.36
A11799.14EA
32.5
EUR
A11799.14
A11799.22
A11799.36
Cloro(trifenil)metano ≥98%
Cloro(trifenil)metano
Purity: 98%
CAS No.: 76-83-5
Molecular Formula: C19H15Cl
Formula Weight: 278.78
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 230-235°/20mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000813
Formula:
C₁₉H₁₅Cl Pto. Ebullición: 230…235 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 110…114 °C Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000813 Núm. CAS: 76-83-5 EINECS: 200-986-4 UN: 3261 ADR: 8,II |