Cloro(trifenil)metano para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Clorotrifenilmetano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08348.0250 8.08348.1000
MERC8.08348.0250EA 89.3 EUR
MERC8.08348.0250 MERC8.08348.1000
Cloro(trifenil)metano para síntesis
Cloro(trifenil)metano
Formula: C₁₉H₁₅Cl
Pto. Ebullición: 374 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109…112 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000813
Núm. CAS: 76-83-5
EINECS: 200-986-4
UN: 1759
ADR: 8,II