Cilindros medidores de forma alta, sin base, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
213931409 213931709 213933607 213934406 213935402 213930807 213932405
215-3625EA 60.5 EUR
215-3625 215-3626 215-3628 215-3629 215-3630 215-3624 215-3627
Cilindros medidores de forma alta, sin base, DURAN®
Probetas Probetas graduadas
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Forma alta
  • Fondo plano
  • Con grifo
  • Sin base
  • Sin graduacion
  • Muy buena resistencia química.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
  • Sin pie