Cloro(difenil)metano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzhydryl chloride
154660050 154662500 154660500
ACRO154660050EA 26.5 EUR
ACRO154660050 ACRO154662500 ACRO154660500
Cloro(difenil)metano 98%
Cloro(difenil)metano
Formula: (C₆H₅)₂CHCl
MW: 202,68 g/mol
Pto. Ebullición: 270 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 15…17 °C
Densidad: 1,14 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000855
Núm. CAS: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %