Cloro(difenil)metano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Benzhydryl chloride
B24764.14
B24764.22
B24764.36
B24764.14EA
65
EUR
B24764.14
B24764.22
B24764.36
Cloro(difenil)metano ≥98%
Cloro(difenil)metano
Purity: 98%
CAS No.: 90-99-3
Molecular Formula: C13H11Cl
Formula Weight: 202.69
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.5950
Odour: Pungent
Melting Point: 17-20°
Boiling Point: 139-140°/3mm
Beilstein Reference: 607925
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000855
Formula:
(C₆H₅)₂CHCl MW: 202,68 g/mol Pto. Ebullición: 139…140 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 17…20 °C Densidad: 1,14 Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000855 Núm. CAS: 90-99-3 EINECS: 202-031-7 UN: 3265 ADR: 8,II |